4-(Trifluoromethyl)phenylacetylene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4-Ethynylbenzotrifluoride, 4-Ethynyl-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, 1-ethynyl-4-(trifluoromethyl)benzene
E0626-1G E0626-5G
TCIAE0626-1GEA 575 DKK
TCIAE0626-1G TCIAE0626-5G
4-(Trifluoromethyl)phenylacetylene ≥98.0% (by GC)
4-(Trifluoromethyl)phenylacetylene
Formel: C₉H₅F₃
Molekylvægt: 170.134 g/mol
Kogepunkt: 60°C
Flammepunkt: 20°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD01861903
CAS-nummer: 705-31-7
UN nummer: 1993
ADR: 3 II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %