Ethyl-2-ethyl-2-methylacetoacetate ≥93.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2-Ethyl-2-methylacetoacetic Acid Ethyl Ester
E0437-25ML E0437-5ML
TCIAE0437-25MLEA 952 DKK
TCIAE0437-25ML TCIAE0437-5ML
Ethyl-2-ethyl-2-methylacetoacetate ≥93.0% (by GC)
Ethyl-2-ethyl-2-methylacetoacetate
Formel: C₉H₁₆O₃
Molekylvægt: 172.22 g/mol
Kogepunkt: 199°C
MDL Number: MFCD00191433
CAS-nummer: 33697-53-9
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %