4-Ethoxy-2-butanone ≥92.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
E0298-25ML E0298-5ML
TCIAE0298-25MLEA 2710 DKK
TCIAE0298-25ML TCIAE0298-5ML
4-Ethoxy-2-butanone ≥92.0% (by GC)
4-Ethoxy-2-butanone
Formel: C₆H₁₂O₂
Kogepunkt: 153°C
MDL Number: MFCD00059372
CAS-nummer: 60044-74-8
UN nummer: 1993
ADR: 3,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 92.0 %