3-(2-Ethylhexyloxy)propylamine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
E0295-25ML E0295-500ML
TCIAE0295-25MLEA 132 DKK
TCIAE0295-25ML TCIAE0295-500ML
3-(2-Ethylhexyloxy)propylamine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-(2-Ethylhexyloxy)propylamine
Formel: C₁₁H₂₅NO
Kogepunkt: 78°C
Flammepunkt: 103°C
MDL Number: MFCD00025619
CAS-nummer: 5397-31-9
EINECS: 226-420-6
UN nummer: 2810
ADR: 6.1,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %