N-Ethyl-N-2-hydroxyethyl-m-toluidine ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-(Ethyl(m-tolyl)amino)ethanol, 2-[Ethyl(3-methylphenyl)amino]ethan-1-ol
E0220-25G E0220-500G
TCIAE0220-25GEA 132 DKK
TCIAE0220-25G TCIAE0220-500G
N-Ethyl-N-2-hydroxyethyl-m-toluidine ≥96.0% (by GC)
N-Ethyl-N-2-hydroxyethyl-m-toluidine
Formel: C₁₁H₁₇NO
Molekylvægt: 179.26 g/mol
Kogepunkt: 147°C
Flammepunkt: 154°C
MDL Number: MFCD00002849
CAS-nummer: 91-88-3
EINECS: 202-105-9
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White or Colorless to Yellow to Orange powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %