2,6-Diisopropylphenylisothiocyanat ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
D5830-1G D5830-5G
TCIAD5830-1GEA 222 DKK
TCIAD5830-1G TCIAD5830-5G
2,6-Diisopropylphenylisothiocyanat ≥95.0% (by GC)
2,6-Diisopropylphenylisothiocyanat
Formel: C₁₃H₁₇NS
Kogepunkt: 145°C
MDL Number: MFCD00041341
CAS-nummer: 25343-70-8
UN nummer: 2810
ADR: 6.1,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %