DMH-1 ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
D5737-10MG D5737-50MG
TCIAD5737-10MGEA 1420 DKK
TCIAD5737-10MG TCIAD5737-50MG
DMH-1 ≥98.0% (by HPLC)
DMH-1
Formel: C₂₄H₂₀N₄O
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD18384963
CAS-nummer: 1206711-16-1
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 176.0 to 180.0 deg-C