2,6-Dichloroquinoxaline ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
D5697-5G D5697-25G
TCIAD5697-5GEA 444 DKK
TCIAD5697-5G TCIAD5697-25G
2,6-Dichloroquinoxaline ≥98.0% (by GC)
2,6-Dichloroquinoxaline
Formel: C₈H₄Cl₂N₂
MDL Number: MFCD00839695
CAS-nummer: 18671-97-1
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 157.0 to 161.0 deg-C