2,5-Dimethoxyphenol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
D5666-200MG D5666-1G
TCIAD5666-200MGEA 370 DKK
TCIAD5666-200MG TCIAD5666-1G
2,5-Dimethoxyphenol ≥98.0% (by GC)
2,5-Dimethoxyphenol
Formel: C₈H₁₀O₃
Kogepunkt: 135°C
MDL Number: MFCD00094237
CAS-nummer: 18113-18-3
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %