4'-Demethylepipodophyllotoxin ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: (5R,5aR,8aR,9S)-9-Hydroxy-5-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)-5,5a,8a,9-tetrahydrofuro[3',4':6,7]naphtho[2,3-d][1,3]dioxol-6(8H)-one
D5653-1G D5653-5G
TCIAD5653-1GEA 329 DKK
TCIAD5653-1G TCIAD5653-5G
4'-Demethylepipodophyllotoxin ≥98.0% (by HPLC)
4'-Demethylepipodophyllotoxin
Formel: C₂₁H₂₀O₈
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD00189421
CAS-nummer: 6559-91-7
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Specific rotation [a]20/D -68.0 to -60.0 deg (C=0.65, MeOH)