Methylpropyldichlorosilane ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
D5568-25G D5568-5G
TCIAD5568-25GEA 7710 DKK
TCIAD5568-25G TCIAD5568-5G
Methylpropyldichlorosilane ≥97.0% (by GC)
Methylpropyldichlorosilane
Formel: C₄H₁₀Cl₂Si
Kogepunkt: 124°C
Flammepunkt: 27°C
MDL Number: MFCD00013608
CAS-nummer: 4518-94-9
EINECS: 224-843-0
UN nummer: 2986
ADR: 8,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %