Dinaphtho[2,1-b:1',2'-d]furan ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
D5565-1G D5565-5G
TCIAD5565-1GEA 813 DKK
TCIAD5565-1G TCIAD5565-5G
Dinaphtho[2,1-b:1',2'-d]furan ≥98.0% (by GC)
Dinaphtho[2,1-b:1',2'-d]furan
Formel: C₂₀H₁₂O
MDL Number: MFCD30833908
CAS-nummer: 194-63-8
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 157.0 to 161.0 deg-C