N-[4-(2,4-Dimethylphenyl)-2-thiazolyl]-4-pyridinecarboxamide ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
D5563-10MG D5563-50MG
TCIAD5563-10MGEA 805 DKK
TCIAD5563-10MG TCIAD5563-50MG
N-[4-(2,4-Dimethylphenyl)-2-thiazolyl]-4-pyridinecarboxamide ≥98.0% (by HPLC)
N-[4-(2,4-Dimethylphenyl)-2-thiazolyl]-4-pyridinecarboxamide
Formel: C₁₇H₁₅N₃OS
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD03384899
CAS-nummer: 560103-80-2
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 13.00 to 14.20 %
Melting point 147.0 to 151.0 deg-C