1,3-Dimethyl-1,3-diphenyl-1,3-divinyldisiloxane 98,0 GC_ASSAY_METHOD
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
D5557-5G D5557-25G
TCIAD5557-5GEA 698 DKK
TCIAD5557-5G TCIAD5557-25G
1,3-Dimethyl-1,3-diphenyl-1,3-divinyldisiloxane 98,0 GC_ASSAY_METHOD
1,3-Dimethyl-1,3-diphenyl-1,3-divinyldisiloxane
Formel: C₁₈H₂₂OSi₂
Molekylvægt: 310.54 g/mol
Kogepunkt: 139°C
MDL Number: MFCD00053860
CAS-nummer: 2627-97-6
EINECS: 220-101-5
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %