4,4-Difluorocyclohexanol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
D5540-200MG D5540-1G
TCIAD5540-200MGEA 321 DKK
TCIAD5540-200MG TCIAD5540-1G
4,4-Difluorocyclohexanol ≥98.0% (by GC)
4,4-Difluorocyclohexanol
Formel: C₆H₁₀F₂O
Molekylvægt: 136.1398 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD10000566
CAS-nummer: 22419-35-8
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %