2,4-Dichloro-6-phenylpyrimidine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
D5505-1G D5505-5G
TCIAD5505-1GEA 879 DKK
TCIAD5505-1G TCIAD5505-5G
2,4-Dichloro-6-phenylpyrimidine ≥98.0% (by GC)
2,4-Dichloro-6-phenylpyrimidine
Formel: C₁₀H₆Cl₂N₂
Molekylvægt: 225.08 g/mol
MDL Number: MFCD00234591
CAS-nummer: 26032-72-4
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 85.0 to 89.0 deg-C