N,N-Dimethyl-1H-imidazole-1-sulphonamide ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
D5437-1G
D5437-5G
TCIAD5437-1GEA
247
DKK
TCIAD5437-1G
TCIAD5437-5G
N,N-Dimethyl-1H-imidazole-1-sulphonamide ≥98.0% (by GC)
N,N-Dimethyl-1H-imidazole-1-sulphonamide
Formel:
C₅H₉N₃O₂S Kogepunkt: 100°C Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00955713 CAS-nummer: 78162-58-0 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 46.0 to 50.0 deg-C |