3,4-Dichlorbenzhydrazid ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
D5392-1G D5392-5G
TCIAD5392-1GEA 419 DKK
TCIAD5392-1G TCIAD5392-5G
3,4-Dichlorbenzhydrazid ≥98.0% (by GC)
3,4-Dichlorbenzhydrazid
Formel: C₇H₆Cl₂N₂O
MDL Number: MFCD00017057
CAS-nummer: 28036-91-1