Diisopropyl Hydrazine-1,2-dicarboxylate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
D5365-200MG D5365-1G
TCIAD5365-200MGEA 362 DKK
TCIAD5365-200MG TCIAD5365-1G
Diisopropyl Hydrazine-1,2-dicarboxylate ≥98.0% (by GC)
Diisopropyl Hydrazine-1,2-dicarboxylate
Formel: C₈H₁₆N₂O₄
Smeltepunkt: 108°C
MDL Number: MFCD19443326
CAS-nummer: 19740-72-8
EINECS: 243-263-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=68dacc01d4be7b3cbd04ca546136de9f2089b5a9&vid=68dacc01d4be7b3cbd04ca546136de9f2089b5a9&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %