9,9-Dimethyl-10-phenyl-9,10-dihydroacridine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
D5354-200MG
D5354-1G
TCIAD5354-200MGEA
682
DKK
TCIAD5354-200MG
TCIAD5354-1G
9,9-Dimethyl-10-phenyl-9,10-dihydroacridine ≥98.0% (by GC)
9,9-Dimethyl-10-phenyl-9,10-dihydroacridine
Formel:
C₂₁H₁₉N Molekylvægt: 285.39 g/mol |
MDL Number:
MFCD01851187 CAS-nummer: 717880-39-2 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 117.0 to 121.0 deg-C |