1,1,3-Trimethoxypropan ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
3-Methoxypropionaldehyde diethyl acetal
B23448.06
B23448.14
B23448.06EA
504
DKK
B23448.06
B23448.14
1,1,3-Trimethoxypropan ≥98%
1,1,3-Trimethoxypropane
Purity: 98%
CAS No.: 14315-97-0
Molecular Formula: (CH3O)2CHCH2CH2OCH3
Formula Weight: 134.17
Flash Point: 40°(105°F)
Refractive Index: 1.4000
Boiling Point: 45-46°/17mm
UN No.: 3271
MDL No.: MFCD00008490
Formel:
C₆H₁₄O₃ Molekylvægt: 134.18 g/mol Kogepunkt: 45…46 °C (17 mmHg) Massefylde: 0.942 Flammepunkt: 40 °C (105 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00008490 CAS-nummer: 14315-97-0 UN nummer: 3271 ADR: 3 III |