2,7-Dimethoxy-9H-carbazole ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
D5329-1G D5329-5G
TCIAD5329-1GEA 1070 DKK
TCIAD5329-1G TCIAD5329-5G
2,7-Dimethoxy-9H-carbazole ≥98.0% (by GC)
2,7-Dimethoxy-9H-carbazole
Formel: C₁₄H₁₃NO₂
MDL Number: MFCD28154716
CAS-nummer: 61822-18-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=be4ef719a8f54f190a764a1a682373bebd64966e&vid=be4ef719a8f54f190a764a1a682373bebd64966e&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %