4,4'-Dihydroxy-3,3',5,5'-tetraisopropylbiphenyl ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
D5281-200MG D5281-1G
TCIAD5281-200MGEA 690 DKK
TCIAD5281-200MG TCIAD5281-1G
4,4'-Dihydroxy-3,3',5,5'-tetraisopropylbiphenyl ≥97.0% (by GC)
4,4'-Dihydroxy-3,3',5,5'-tetraisopropylbiphenyl
Formel: C₂₄H₃₄O₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD20257818
CAS-nummer: 2416-95-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d6f4bb063c86c999d7eaef8e86f0806c42f75e91&vid=d6f4bb063c86c999d7eaef8e86f0806c42f75e91&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 107.0 to 111.0 deg-C