2,6-Dibromoanisole ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
D5279-1G D5279-5G
TCIAD5279-1GEA 403 DKK
TCIAD5279-1G TCIAD5279-5G
2,6-Dibromoanisole ≥98.0% (by GC)
2,6-Dibromoanisole
Formel: C₇H₆Br₂O
Kogepunkt: 145°C
Smeltepunkt: 13°C
MDL Number: MFCD00093270
CAS-nummer: 38603-09-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ee4820c0acc0fb668ee2a84a4d3b5b86ae49cc9&vid=3ee4820c0acc0fb668ee2a84a4d3b5b86ae49cc9&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %