2,4-Dibrommesitylen ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2,4-Dibromo-1,3,5-trimethylbenzene
D5262-5G D5262-25G
TCIAD5262-5GEA 321 DKK
TCIAD5262-5G TCIAD5262-25G
2,4-Dibrommesitylen ≥98.0% (by GC)
2,4-Dibrommesitylen
Formel: C₉H₁₀Br₂
Kogepunkt: 279°C
MDL Number: MFCD00013525
CAS-nummer: 6942-99-0
EINECS: 230-100-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d457e3de607709079f49e7d019272284bea108e5&vid=d457e3de607709079f49e7d019272284bea108e5&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 61.0 to 65.0 deg-C