1,3-Dibromo-5-n-octylbenzene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
D5257-1G D5257-5G
TCIAD5257-1GEA 526 DKK
TCIAD5257-1G TCIAD5257-5G
1,3-Dibromo-5-n-octylbenzene ≥98.0% (by GC)
1,3-Dibromo-5-n-octylbenzene
Formel: C₁₄H₂₀Br₂
CAS-nummer: 75894-99-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ac4c1d268f890b878b2b3f5c47a5d06b1de1afd1&vid=ac4c1d268f890b878b2b3f5c47a5d06b1de1afd1&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %