2-(5,6-Dimethyl-9-oxoxanthen-4-yl)acetic acid (DMXAA) ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Vadimezan, ASA-404, DMXAA, 2-(5,6-Dimethyl-9-oxo-9H-xanthen-4-yl)acetic acid, 2-(5,6-Dimethyl-9-oxoxanthen-4-yl)acetic acid
D5235-250MG D5235-50MG
TCIAD5235-250MGEA 2480 DKK
TCIAD5235-250MG TCIAD5235-50MG
2-(5,6-Dimethyl-9-oxoxanthen-4-yl)acetic acid (DMXAA) ≥98.0% (by HPLC)
2-(5,6-Dimethyl-9-oxoxanthen-4-yl)acetic acid (DMXAA)
Formel: C₁₇H₁₄O₄
Molekylvægt: 282.295 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00870555
CAS-nummer: 117570-53-3
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%