3,3-Difluorocyclobutanecarboxylic acid 98,0 GC, T
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
D5225-200MG
D5225-1G
TCIAD5225-200MGEA
271
DKK
TCIAD5225-200MG
TCIAD5225-1G
3,3-Difluorocyclobutanecarboxylic acid 98,0 GC, T
3,3-Difluorocyclobutanecarboxylic acid
Formel:
C₅H₆F₂O₂ Molekylvægt: 136.1 g/mol |
MDL Number:
MFCD08705857 CAS-nummer: 107496-54-8 UN nummer: 3261 ADR: 8 III |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 51.0 to 55.0 deg-C |