1,3-Dibenzoyloxybenzen ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
D5207-5G
D5207-25G
TCIAD5207-5GEA
165
DKK
TCIAD5207-5G
TCIAD5207-25G
1,3-Dibenzoyloxybenzen ≥98.0% (by GC)
1,3-Dibenzoyloxybenzen
Formel:
C₂₀H₁₄O₄ |
MDL Number:
MFCD00016576 CAS-nummer: 94-01-9 EINECS: 202-294-8 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 116.0 to 120.0 deg-C |