1,3-Diallylurea ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
D5170-1G
D5170-5G
TCIAD5170-1GEA
723
DKK
TCIAD5170-1G
TCIAD5170-5G
1,3-Diallylurea ≥98.0% (by GC)
1,3-Diallylurea
Formel:
C₇H₁₂N₂O Kogepunkt: 56°C |
MDL Number:
MFCD00008639 CAS-nummer: 1801-72-5 EINECS: 217-291-7 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 96.0 to 100.0 deg-C |