9,10-Dihydroacridine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
D5058-1G D5058-5G
TCIAD5058-1GEA 378 DKK
TCIAD5058-1G TCIAD5058-5G
9,10-Dihydroacridine ≥98.0% (by GC)
9,10-Dihydroacridine
Formel: C₁₃H₁₁N
Molekylvægt: 181.24 g/mol
Kogepunkt: 348°C
MDL Number: MFCD00022256
CAS-nummer: 92-81-9
EINECS: 202-192-3
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 168.0 to 172.0 deg-C