Dimethyl (1-diazo-2-oxopropyl)phosphonate 10% in acetonitrile
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
D5048-5G
D5048-25G
TCIAD5048-5GEA
608
DKK
TCIAD5048-5G
TCIAD5048-25G
Dimethyl (1-diazo-2-oxopropyl)phosphonate 10% in acetonitrile
Dimethyl (1-diazo-2-oxopropyl)phosphonate
Formel:
C₅H₉N₂O₄P Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD07368360 CAS-nummer: 90965-06-3 UN nummer: 1648 ADR: 3,II Merck Index: 14,01177 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Light yellow to Yellow to Orange clear liquid |
Concentration (HNMR) | 10.0 to 11.0 w/w% |