9,9-Diphenyl-9H-9-silafluorene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
D5034-200MG
D5034-1G
TCIAD5034-200MGEA
468
DKK
TCIAD5034-200MG
TCIAD5034-1G
9,9-Diphenyl-9H-9-silafluorene ≥98.0% (by GC)
9,9-Diphenyl-9H-9-silafluorene
Formel:
C₂₄H₁₈Si |
CAS-nummer:
5550-08-3 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 146.0 to 151.0 deg-C |