1,5-Diiodo-2,4-dimethylbenzene ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
D5005-1G D5005-5G
TCIAD5005-1GEA 230 DKK
TCIAD5005-1G TCIAD5005-5G
1,5-Diiodo-2,4-dimethylbenzene ≥97.0% (by GC)
1,5-Diiodo-2,4-dimethylbenzene
Formel: C₈H₈I₂
CAS-nummer: 4102-50-5
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 70.0 to 74.0 deg-C