4,4-Diphenylcyclohexanol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
D4973-1G
D4973-5G
TCIAD4973-1GEA
838
DKK
TCIAD4973-1G
TCIAD4973-5G
4,4-Diphenylcyclohexanol ≥98.0% (by GC)
4,4-Diphenylcyclohexanol
Formel:
C₁₈H₂₀O Molekylvægt: 252.36 g/mol |
MDL Number:
MFCD00087400 CAS-nummer: 42420-85-9 |
Specifikationer Testresultater
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 141.0 to 145.0 deg-C |