2,4-Dimethoxyphenylisothiocyanat ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1,3-Dimethoxy-4-isothiocyanatobenzene, 2,4-Dimethoxyphenylisothiocyanate
D4943-5G D4943-25G
TCIAD4943-5GEA 583 DKK
TCIAD4943-5G TCIAD4943-25G
2,4-Dimethoxyphenylisothiocyanat ≥98.0% (by GC)
2,4-Dimethoxyphenylisothiocyanat
Formel: C₉H₉NO₂S
MDL Number: MFCD00041058
CAS-nummer: 33904-03-9
UN nummer: 1759
ADR: 8,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 52.0 to 56.0 deg-C