4,6-Dibromodibenzofuran ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
D4858-200MG D4858-1G
TCIAD4858-200MGEA 230 DKK
TCIAD4858-200MG TCIAD4858-1G
4,6-Dibromodibenzofuran ≥98.0% (by GC)
4,6-Dibromodibenzofuran
Formel: C₁₂H₆Br₂O
MDL Number: MFCD00185686
CAS-nummer: 201138-91-2
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 147.0 to 151.0 deg-C