4-(Diethylamino)benzonitril ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
D4852-5G D4852-25G
TCIAD4852-5GEA 312 DKK
TCIAD4852-5G TCIAD4852-25G
4-(Diethylamino)benzonitril ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-(Diethylamino)benzonitril
Formel: C₁₁H₁₄N₂
MDL Number: MFCD00019754
CAS-nummer: 2873-90-7
EINECS: 220-712-7
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=abe7b3091cf6c2e194443b1440a7f2492875758c&vid=abe7b3091cf6c2e194443b1440a7f2492875758c&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 66.0 to 70.0 deg-C