4-Diethylaminobenzaldoxime ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
D4850-1G D4850-5G
TCIAD4850-1GEA 189 DKK
TCIAD4850-1G TCIAD4850-5G
4-Diethylaminobenzaldoxime ≥95.0% (by GC)
4-Diethylaminobenzaldoxime
Formel: C₁₁H₁₆N₂O
MDL Number: MFCD00051801
CAS-nummer: 54376-65-7
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 93.0 to 97.0 deg-C