4,4'-Dichlorochalcone ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
D4846-5G D4846-25G
TCIAD4846-5GEA 534 DKK
TCIAD4846-5G TCIAD4846-25G
4,4'-Dichlorochalcone ≥98.0% (by GC)
4,4'-Dichlorochalcone
Formel: C₁₅H₁₀Cl₂O
Molekylvægt: 277.15 g/mol
MDL Number: MFCD00018704
CAS-nummer: 19672-59-4
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 156.0 to 160.0 deg-C