Acetal ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher ScientificSamlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
Acetaldehyddiethylacetal, 1,1-Diethoxyethan
Purity: 99%
CAS No.: 105-57-7
Molecular Formula: CH3CH(OCH2CH3)2
Formula Weight: 118.18
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: -21°(-6°F)
Refractive Index: 1.3810
Odour: Pleasant
Melting Point: -100°
Boiling Point: 101-102°
Beilstein Reference: 1098310
Merck Reference: 14,38
UN No.: 1088
MDL No.: MFCD00009243
Formel:
C₆H₁₄O₂ Molekylvægt: 118.18 g/mol Kogepunkt: 101…102 °C Smeltepunkt: –100 °C Massefylde: 0.831 Flammepunkt: –21 °C (–6 °F) Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00009243 CAS-nummer: 105-57-7 EINECS: 203-310-6 UN nummer: 1088 ADR: 3 II Merck Index: 13,00040 |