3,6-Dimethoxy-9H-carbazole ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
D4833-200MG D4833-1G
TCIAD4833-200MGEA 501 DKK
TCIAD4833-200MG TCIAD4833-1G
3,6-Dimethoxy-9H-carbazole ≥98.0% (by GC)
3,6-Dimethoxy-9H-carbazole
Formel: C₁₄H₁₃NO₂
MDL Number: MFCD00626046
CAS-nummer: 57103-01-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=78151f680c8fef8493fc7e5a273d522fbe27e2d0&vid=78151f680c8fef8493fc7e5a273d522fbe27e2d0&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %