Acetal 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Acetaldehyddiethylacetal, 1,1-Diethoxyethan
102220010 102220050 102222500
ACRO102220010EA 1470 DKK
ACRO102220010 ACRO102220050 ACRO102222500
Acetal 99%
Acetal
Formel: C₆H₁₄O₂
Molekylvægt: 118.18 g/mol
Kogepunkt: 102.7
Smeltepunkt: –100 °C
Massefylde: 0.825 g/cm³
Flammepunkt: –21 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00009243
CAS-nummer: 105-57-7
EINECS: 203-310-6
UN nummer: 1088
ADR: 3 II
Merck Index: 13,00040
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3790 to 1.3850 (20°C, 589 nm)
Density (20°C) 0.822 to 0.829 kg/l
GC ≥98.5 %