2,4-Dichloro-6-phenyl-1,3,5-triazine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
D4805-1G
D4805-5G
TCIAD4805-1GEA
394
DKK
TCIAD4805-1G
TCIAD4805-5G
2,4-Dichloro-6-phenyl-1,3,5-triazine ≥98.0% (by GC)
2,4-Dichloro-6-phenyl-1,3,5-triazine
Formel:
C₉H₅Cl₂N₃ Kogepunkt: 136°C |
MDL Number:
MFCD00047340 CAS-nummer: 1700-02-3 EINECS: 216-928-6 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | gt. 119.0 to 123.0 deg-C |