3',4'-Dimethoxyflavon ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-4-benzopyrone, 2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-4H-chromen-4-one, 2-(3,4-Dimethoxyphenyl)chromen-4-one
D4794-200MG
D4794-1G
TCIAD4794-200MGEA
444
DKK
TCIAD4794-200MG
TCIAD4794-1G
3',4'-Dimethoxyflavon ≥98.0% (by GC)
3',4'-Dimethoxyflavon
Formel:
C₁₇H₁₄O₄ |
MDL Number:
MFCD00143009 CAS-nummer: 4143-62-8 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 151.0 to 155.0 deg-C |