1,3-Dibromo-5-hexylbenzene ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
D4789-1G D4789-5G
TCIAD4789-1GEA 411 DKK
TCIAD4789-1G TCIAD4789-5G
1,3-Dibromo-5-hexylbenzene ≥95.0% (by GC)
1,3-Dibromo-5-hexylbenzene
Formel: C₁₂H₁₆Br₂
Molekylvægt: 320.07 g/mol
CAS-nummer: 75894-97-2
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %