Di-1-adamantylphosphine ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
D4781-200MG D4781-1G
TCIAD4781-200MGEA 378 DKK
TCIAD4781-200MG TCIAD4781-1G
Di-1-adamantylphosphine ≥95.0% (by GC)
Di-1-adamantylphosphine
MDL Number: MFCD06658117
CAS-nummer: 131211-27-3
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 176.0 to 180.0 deg-C