1,5-Dibromo-2,6-dihydroxynaphthalene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
D4668-5G D4668-25G
TCIAD4668-5GEA 993 DKK
TCIAD4668-5G TCIAD4668-25G
1,5-Dibromo-2,6-dihydroxynaphthalene ≥98.0% (by GC)
1,5-Dibromo-2,6-dihydroxynaphthalene
Formel: C₁₀H₆Br₂O₂
MDL Number: MFCD16251539
CAS-nummer: 132178-78-0
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %