Diethylether, SupraSolv® GC, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Ether
MQ100
1.00931.2500 1.00931.1000
1.00931.2500EA 1970 DKK
1.00931.2500 1.00931.1000
Diethylether, SupraSolv® GC, Supelco®
Diethylether
Formel: (CH₃CH₂)₂O
Molekylvægt: 74.12 g/mol
Kogepunkt: 35
Smeltepunkt: –123 °C
Massefylde: 0.7135 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: –40 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011646
CAS-nummer: 60-29-7
EINECS: 200-467-2
UN nummer: 1155
ADR: 3 I
REACH: 01-2119535785-29
Merck Index: 12,03852
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=16f2debd1f18f9bff9952c4a6e5d599a67f94e61&vid=3dd6c545e58e36e1004e828026523fb0e3bcbbcd&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 69 g/l (20 °C)
Melting Point -116.3 °C
Molar Mass 74.12 g/mol
Boiling Point 34.6 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 587 hPa (20 °C)
Flash Point -40 °C
Explosion Limit 1.7 - 36 %(V)
Density 0.71 g/cm3
Ignition Point 180 °C
Saturation concentration 1776 g/m3 (20 °C) Air
Evaporation number 1