trans-2,6-Diisopropyl-N-(2-pyridylmethylene)aniline ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (E)-N-(2,6-Diisopropylphenyl)-1-(pyridin-2-yl)methanimine
D4652-200MG D4652-1G
TCIAD4652-200MGEA 887 DKK
TCIAD4652-200MG TCIAD4652-1G
trans-2,6-Diisopropyl-N-(2-pyridylmethylene)aniline ≥95.0% (by GC)
trans-2,6-Diisopropyl-N-(2-pyridylmethylene)aniline
Formel: C₁₈H₂₂N₂
Molekylvægt: 266.39 g/mol
MDL Number: MFCD06669887
CAS-nummer: 908294-68-8
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %